Learn More
4-(3-Cloropropil)morfalina, TRC
Código de producto. 30356578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356578 1 g 1 g
30359619 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3797501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7357-67-7
Fórmula molecular C7 H14 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 163.65
Sinónimo Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, 4-(3-Chloropropyl)morpholine, 1-Chloro-3-morpholinopropane, 3-(Morpholin-4-yl)propyl chloride, 3-Chloro-1-(morpholin-4-yl)propane, 3-Morpholinopropyl chloride, N-(3-Chloropropyl)morpholine, NSC 28831, NSC 38889
Nombre IUPAC 4-(3-cloropropil)morfolina
SMILES ClCCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14ClNO/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0764