Learn More
Clorhidrato de 4-(3-cloropropil)morfolina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-(3-cloropropil)morfolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 57616-74-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H14 Cl N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,9CI), 3-(Morpholino)propyl chloride hydrochloride, 4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, Morpholinopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-cloropropil)morfolina;clorhidrato |
| Mostrar más |