Learn More
4-(3-Cloropropil)morfolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437487 10 g 10 g
15447487 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35222.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7357-67-7 | C7H14ClNO | 163.645 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7357-67-7
Fórmula molecular C7H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 163.645
Número MDL MFCD00039714
Clave InChI PIAZYBLGBSMNLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-chloropropyl morpholine, n-3-chloropropyl morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl, 3-morpholinopropyl chloride, 1-chloro-3-morpholinopropane, 4-3-chloropropyl-morpholine, 1-chloro-3-morpholin-4-yl propane, 4-3-chloro-propyl-morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl-, hydrochloride
PubChem CID 95834
Nombre IUPAC 4-(3-cloropropil)morfolina
SMILES C1COCCN1CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.65
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.