Learn More
4-(3-cloropropoxi)-3-metoxiacetofenona, Mikromol
Código de producto. 30463515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463515 25 mg
1 options
Código de producto. 30463515 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3659.120025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(3-cloropropoxi)-3-metoxiacetofenona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-[4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone
CAS 58113-30-7
Nombres de analitos o componentes 1-[4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15ClO3/c1-9(14)10-4-5-11(12(8-10)15-2)16-7-3-6-13/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(ccc1OCCCCl)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-[4-(3-cloropropoxi)-3-metoxifenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 242.699
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.071 g/mol