Learn More
Ácido 4-(3-clorofenil)-4-oxo-2-butenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| CAS | 191015-04-0 |
| Fórmula molecular | C10H7ClO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7ClO3/c11-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b5-4+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-4-(3-clorofenil)-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0084 |