Learn More
4-(3-Clorofenoxi)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409710 1 g 1 g
11499700 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50956.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97840-40-9
Fórmula molecular C11H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 211.689
Número MDL MFCD08061087
Clave InChI BYXWGMQMUJCYPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-chlorophenoxy piperidine, 4-3-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-3-chlorophenoxy, acmc-20amww, 4-m-chlorophenoxypiperidine, 4-3-chlorophenoxy-piperidine, piperidine,4-3-chlorophenoxy, 1-chloro-3-4-piperidyloxy benzene, piperidine, 4-3-chlorophenoxy-, hydrochloride
PubChem CID 2735317
Nombre IUPAC 4-(3-clorofenoxi)piperidina
SMILES C1CNCCC1OC2=CC(=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Chlorophenoxy)piperidine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 98%