Learn More
4-{[3-(clorometil)isoxazol-5-il]metil}morfolina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10683265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10683265 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10587104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70824CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 953408-97-4
Fórmula molecular C9H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 216.665
Número MDL MFCD11841078
Clave InChI FZRKHZMWHFBKDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-chloromethyl isoxazol-5-yl methyl morpholine, 4-3-chloromethyl-1,2-oxazol-5-yl methyl morpholine, 3-chloromethyl-5-morpholin-4-yl methyl isoxazole
PubChem CID 43811054
Nombre IUPAC 4-[3-(clorometilo)-1,2-oxazol-5-il]metil]morfolina
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico