Learn More
4-[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]-7-metoxiquinazolin-6-ol (O-desmorfolinopropilgefitinib), Mikromol™
Description
4-[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]-7-metoxiquinazolin-6-ol (O-desmorfolinopropilgefitinib)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| CAS | 184475-71-6 |
| Nombres de analitos o componentes | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl F N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-metoxiquinazolin-6-ol |
| Show More |