Learn More
4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)bencenoacetamida (impureza D de atenolol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| CAS | 115538-83-5 |
| Fórmula molecular | C11 H14 Cl N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15) |
| SMILES | NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0662 |