Learn More
4-(3-carboxi-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-7-il)-1-metilpiperazina 1-óxido (N-óxido de pefloxacina), Mikromol™
Descripción
4-(3-Carboxi-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-7-il)-1-metilpiperazina 1-Óxido (Pefloxacino N-Óxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pefloxacin N-Oxide |
| CAS | 85145-21-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Pefloxacin N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, N-oxide, Pefloxacin N-oxide, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. D (EP), Pefloxacin Mesilate Imp. D (EP), Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity D, Pefloxacin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20FN3O4/c1-3-19-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)19)20-4-6-21(2,25)7-5-20/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CC[N+](C)([O-])CC3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-etil-6-fluoro-7-(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |