Learn More
[4-(3-bromotien-2-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10797495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10797495 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10062364 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10797495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67809DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 937795-99-8
Fórmula molecular C11H9BrOS
Peso molecular (g/mol) 269.156
Número MDL MFCD09879972
Clave InChI AQBJKGXCOBEPMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-bromothien-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromo-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 24229755
Nombre IUPAC [4-(3-bromotiofen-2-il)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=C(C=CS2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.16
Porcentaje de pureza 97%