Learn More
4-(3-Bromotien-2-il)-N-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Bromothien-2-yl)-N-methylbenzylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |