Learn More
4-(3-Bromotien-2-il)-N-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10124154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10124154 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10789415 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10124154 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67846DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 937796-02-6
Fórmula molecular C12H12BrNS
Peso molecular (g/mol) 282.199
Número MDL MFCD09879974
Clave InChI JAQWWPQIUYWZIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-bromothien-2-yl-n-methylbenzylamine, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3-bromothiophen-2-yl-n-methylbenzylamine
PubChem CID 24229757
Nombre IUPAC 1-[4-(3-bromotiofen-2-il)fenil]-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=CS2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Bromothien-2-yl)-N-methylbenzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2
Porcentaje de pureza 97%