Learn More
Ácido 4-(3-bromotien-2-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622505 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10113044 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67801DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 930111-09-4
Fórmula molecular C11H7BrO2S
Peso molecular (g/mol) 283.14
Número MDL MFCD09879966
Clave InChI WAOAWGITQLHUFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-bromothien-2-yl benzoic acid, 4-3-bromothiophen-2-yl benzoic acid
PubChem CID 24229749
Nombre IUPAC ácido 4-(3-bromotiofen-2-il)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.14
Porcentaje de pureza 97%