Learn More
4-(3-Bromotien-2-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10162754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10072024 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10162754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67804DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 934570-51-1
Fórmula molecular C11H7BrOS
Peso molecular (g/mol) 267.14
Número MDL MFCD09879968
Clave InChI BTYZFUJFFBNJTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-bromothien-2-yl benzaldehyde, 4-3-bromothiophen-2-yl benzaldehyde
PubChem CID 24229751
Nombre IUPAC 4-(3-bromotiofen-2-il)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=C(C=CS2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Bromothien-2-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.15
Porcentaje de pureza 97%