Learn More
Éster metílico del ácido 4-(3-bromo-4-oxobutil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 155405-79-1 |
| Fórmula molecular | C12H13BrO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13BrO3/c1-16-12(15)10-5-2-9(3-6-10)4-7-11(13)8-14/h2-3,5-6,8,11H,4,7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(CCC(Br)C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-bromo-4-oxobutil)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 285.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0048 |