Learn More
Clorhidrato de 4-(3-aminopropil)-N,N-dimetilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylaniline Hydrochloride |
| CAS | 2741448-85-9 |
| Fórmula molecular | C11 H18 N2 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-13(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-12;/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)c1ccc(CCCN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-aminopropil)-N,N-dimetilanilina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 214.735 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.124 |