Learn More
Ácido 4-(3-aminopropil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico 5-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-aminopropyl)-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 5-oxide |
| CAS | 352647-66-6 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O4/c7-3-1-2-4-5(6(10)11)8-13-9(4)12/h1-3,7H2,(H,10,11) |
| SMILES | NCCCc1c(no[n+]1[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(3-aminopropil)-5-óxido-1,2,5-oxadiazol-5-io-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0593 |