Learn More
4-(3-aminofenil)-3-morfolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 1082495-22-4 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(3-Aminophenyl)-3-morpholinone, 3-Morpholinone, 4-(3-aminophenyl)-, 4-(3-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-2-1-3-9(6-8)12-4-5-14-7-10(12)13/h1-3,6H,4-5,7,11H2 |
| SMILES | Nc1cccc(c1)N2CCOCC2=O |
| Nombre IUPAC | 4-(3-aminofenil)morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.214 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.09 |