Learn More
4-(3-Amino-2-hidroxipropoxi)fenilacetamida, TRC
Código de producto. 30132485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132485 500 mg 500 miligramos
30005012 100 mg 100 miligramos
30005282 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611656500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81346-71-6
Fórmula molecular C11 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 224.26
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol-desisopropyl
Nombre IUPAC 2-[4-(3-amino-2-hidroxipropoxi)fenil]acetamida
SMILES NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1161