Learn More
Acetato de 4-(3-acetoxipropil)fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Acetoxypropyl)phenyl Acetate |
| CAS | 25823-43-2 |
| Fórmula molecular | C13H16O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetyloxy)benzenepropanol Acetate, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanol Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O4/c1-10(14)16-9-3-4-12-5-7-13(8-6-12)17-11(2)15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(OCCCC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de 3-(4-acetiloxifenil)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 236.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1 |