Learn More
Acetato de 4-(3-acetoxipropil)fenilo, TRC
Código de producto. 30314010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30314010 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30314010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16769550MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(3-Acetoxypropyl)phenyl Acetate
CAS 25823-43-2
Fórmula molecular C13H16O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-(Acetyloxy)benzenepropanol Acetate, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanol Diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-10(14)16-9-3-4-12-5-7-13(8-6-12)17-11(2)15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
SMILES CC(OCCCC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O
Nombre IUPAC Acetato de 3-(4-acetiloxifenil)propilo
Peso molecular (g/mol) 236.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.