Learn More
4-(3',6'-Dimetil-3'-heptil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol |
| CAS | 142731-63-3 |
| Fórmula molecular | C15 H24 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol, 4-(3,6-Dimethylheptan-3-yl)phenol, 4-Nonylphenol 112, p-363NP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3,6-dimetilheptan-3-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 220.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1827 |