Learn More
Monoetoxilato de 4-(3',6'-dimetil-3'-heptil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Monoethoxylate |
| CAS | 1119449-37-4 |
| Fórmula molecular | C17 H28 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-mono-ethoxylate, Ethanol, 2-[4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]-, 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(OCCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(3,6-dimetilheptan-3-il)fenoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 264.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.2089 |