Learn More
4-(3',6'-Dimetil-3'-heptil)fenol Monoetoxilato-13C6, TRC
Código de producto. 17994195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994195 0.5 mg 0.50 miligramo
17951805 1 mg 1 miligramo
17982715 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4731170.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173019-61-8
Fórmula molecular C1113C6H28O2
Peso molecular (g/mol) 270.36
Sinónimo 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol-13C6
SMILES OCCO[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CCC(C)C)(C)CC)[13CH]=[13CH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Monoethoxylate-13C6
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,15+1,16+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2291