Learn More
4-(3',6'-Dimetil-3'-heptil)fenol Monoetoxilato-13C6, TRC
Código de producto. 17951805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951805 1 mg 1 miligramo
17994195 0.5 mg 0.50 miligramo
17982715 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17951805 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4731171MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1173019-61-8
Fórmula molecular C1113C6H28O2
Peso molecular (g/mol) 270.36
Sinónimo 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol-13C6
SMILES OCCO[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CCC(C)C)(C)CC)[13CH]=[13CH]1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Monoethoxylate-13C6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,15+1,16+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2291