Learn More
4-(3',6'-Dimetil-3'-heptil)fenol Dietoxilato, TRC
Código de producto. 30382778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382778 10 mg
30386807 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47313510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119449-38-5
Fórmula molecular C19H32O3
Peso molecular (g/mol) 308.46
Sinónimo 2-[2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethoxy]ethanol
SMILES CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Diethoxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.2351