Learn More
4-(3',6'-Dimetil-3'-heptil)fenol-13C6, TRC
Código de producto. 17992715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992715 1 mg 1 miligramo
17933785 0.5 mg 0.50 miligramo
17981005 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4731321MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173020-38-6
Fórmula molecular 13C6 C9 H24 O
Peso molecular (g/mol) 226.31
Sinónimo 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol 13C6, Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-
Nombre IUPAC 4-(3,6-dimetilheptán-3-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol 13C6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.2028