Learn More
Ácido 4-(3,5-dimetilpirazol-1-il)fenilborónico, éster de pinacol, TRC
Código de producto. 30370351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370351 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30370351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479803500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 937796-06-0
Fórmula molecular C21 H22 O12
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O12/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(33-11)12-9(25)4-10-13(15(12)27)16(28)18(30)20(32-10)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3O[C@H]([C@H](O)C(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxi-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]-2,3-dihidrocromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 466.392
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.111