Learn More
[4-(3,5-Dimetil-1H-pirazol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095543 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10095543 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68209DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS 934570-55-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H14N2O
Número MDL MFCD07324815
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methan-1-ol
Clave InChI HROWBOXYWTWPCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(CO)C=C1
Nombre IUPAC [4-(3,5-dimetilpirazol-1-il)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 202.26
PubChem CID 4962628
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%