Learn More
4-(3,5-Dimetil-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11386855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11386855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10183454 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68216DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 56935-79-6
Fórmula molecular C12H11N3
Peso molecular (g/mol) 197.241
Número MDL MFCD09817559
Clave InChI BTXLPDNFEZIQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-209luz, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzenecarbonitrile, 1-4-cyanophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, benzonitrile, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 15005387
Nombre IUPAC 4-(3,5-dimetilpirazol-1-il)benzonitrilo
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 97%