Learn More
4-(3,5-Dimetil-1H-pirazol-1-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10090994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10090994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10090994 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68204DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 934570-54-4
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD06800625
Clave InChI XSNMWJQOHKWNKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzaldehyde
PubChem CID 16640533
Nombre IUPAC 4-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)benzaldehído
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%