Learn More
4-(3,5-difluorofenil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3,5-Difluorophenyl)aniline |
| CAS | 405058-00-6 |
| Fórmula molecular | C12H9F2N |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F2N/c13-10-5-9(6-11(14)7-10)8-1-3-12(15)4-2-8/h1-7H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)c2cc(F)cc(F)c2 |
| Peso molecular (g/mol) | 205.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0703 |