Learn More
4-[(3,5-Dicloro-4-metoxifenil)amino]-6-metoxi-7-[3-(4-metil-1-piperazinil)propoxi]-3-quinolinecarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30369875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369875 10 mg
30377085 50 mg
30380578 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43538010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391063-17-4
Fórmula molecular C26H29Cl2N5O3
Peso molecular (g/mol) 530.45
Sinónimo Des(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl) 3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl Bosutinib
SMILES COc1cc2c(Nc3cc(Cl)c(OC)c(Cl)c3)c(cnc2cc1OCCCN4CCN(C)CC4)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-24-14-22-19(13-23(24)34-2)25(17(15-29)16-30-22)31-18-11-20(27)26(35-3)21(28)12-18/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)