Learn More
4-[[3-(4-metilfenil)-3-oxo-1-(trifluorometil)propilideno]amino]bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene)amino]benzenesulfonamide |
| CAS | 1061214-09-2 |
| Fórmula molecular | C17 H15 F3 N2 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-[[3-(4-methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]-, 4-[[3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15F3N2O3S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15(23)10-16(17(18,19)20)22-13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-9H,10H2,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[[1,1,1-trifluoro-4-(4-metilfenil)-4-oxobutan-2-ilideno]amino]bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 384.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0755 |