Learn More
4-(3,4-Metilenodioxi)fenil-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352436 25 g 25 g
11342436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06258.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55418-52-5 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55418-52-5
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00016910
Clave InChI TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonyl acetone, piperonylacetone, 4-3,4-methylenedioxyphenyl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl butan-2-one, 2-butanone, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, unii-081vvc9h34, fema no. 2701, 3,4-methylenedioxybenzylacetone, 4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl butan-2-one
PubChem CID 62098
Nombre IUPAC 4-(1,3-benzodioxol-5-il)butan-2-ona
SMILES CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
Punto de fusión 49°C to 53°C
Punto de ebullición 164°C to 165°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 169843
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 98%