Learn More
Ácido 4-(3,4-dipropoxifenil)-4-oxobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3,4-dipropoxyphenyl)-4-oxo-butanoic acid |
| CAS | 568553-00-4 |
| Fórmula molecular | C16 H22 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-9-20-14-7-5-12(11-15(14)21-10-4-2)13(17)6-8-16(18)19/h5,7,11H,3-4,6,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCOc1ccc(cc1OCCC)C(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(3,4-dipropoxifenil)-4-oxo-butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 294.341 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1467 |