Learn More
Ácido 4-(3,4-dipropoxifenil)-4-oxobutanoico, TRC
Código de producto. 30340042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30340042 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30340042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB433173100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3,4-dipropoxyphenyl)-4-oxo-butanoic acid
CAS 568553-00-4
Fórmula molecular C16 H22 O5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O5/c1-3-9-20-14-7-5-12(11-15(14)21-10-4-2)13(17)6-8-16(18)19/h5,7,11H,3-4,6,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CCCOc1ccc(cc1OCCC)C(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-(3,4-dipropoxifenil)-4-oxo-butanoico
Peso molecular (g/mol) 294.341
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1467
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.