Learn More
Ácido 4-(3,4-dihidroxifenil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3,4-Dihydroxyphenyl)butyric Acid |
| CAS | 70217-89-9 |
| Fórmula molecular | C10H12O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxybenzenebutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c11-8-5-4-7(6-9(8)12)2-1-3-10(13)14/h4-6,11-12H,1-3H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0736 |