Learn More
4-(3,4-Difluorofenil)-1,3-tiazol-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10552622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10304132 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10552622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07014DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 175135-32-7
Fórmula molecular C9H6F2N2S
Peso molecular (g/mol) 212.218
Número MDL MFCD00052876
Clave InChI NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
PubChem CID 706326
Nombre IUPAC 4-(3,4-difluorofenil)-1,3-tiazol-2-amina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(3, 4-Difluorophenyl)-1, 3-thiazol-2-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.22
Porcentaje de pureza 97%