Learn More
4-(3,4-Diclorofenil)-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona (derivado de tetralona sertralina), Mikromol™
Descripción
4-(3,4-Diclorofenil)-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona (derivado de tetralona sertralina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| CAS | 79560-19-3 |
| Nombres de analitos o componentes | rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H12 Cl2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona |
| Mostrar más |