Learn More
4-(3,4-Diclorofenil)-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona (derivado de tetralona sertralina), Mikromol™
Código de producto. 30051201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051201 25 mg 25 miligramos
30051753 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051201 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0317.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(3,4-Diclorofenil)-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona (derivado de tetralona sertralina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Nombres de analitos o componentes rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H12 Cl2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
Nombre IUPAC 4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 291.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290,0265 g/mol