Learn More
Oxima de 4-(3',4'-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Oxime |
| CAS | 152642-35-8 |
| Fórmula molecular | C16H13Cl2NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, oxime, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13Cl2NO/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19-20)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11,20H,6,8H2/b19-16+ |
| SMILES | O\N=C\1/CCC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Peso molecular (g/mol) | 306.19 |