Learn More
4-[3-[4-Ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-5,5-dimetil-4-oxo-2-tioxo-1-imidazolidinilo]-2-fluorobenzamida, TRC
Código de producto. 17989759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989759 10 mg 10 miligramos
18042040 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17989759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98764510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1242137-16-1
Fórmula molecular C20 H14 F4 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 450.41
Sinónimo 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl)-2-fluorobenzamide
Nombre IUPAC 4-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-5,5-dimetil-4-oxo-2-sulfanilidenanoeimidazolidina-1-il]-2-fluorobenzamida
SMILES CC1(C)N(C(=S)N(C1=O)c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)c3ccc(C(=O)N)c(F)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Enzalutamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14F4N4O2S/c1-19(2)17(30)27(11-4-3-10(9-25)14(7-11)20(22,23)24)18(31)28(19)12-5-6-13(16(26)29)15(21)8-12/h3-8H,1-2H3,(H2,26,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.0774
Porcentaje de pureza >95%