Learn More
4-[3-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]morfolina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10586524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586524 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10096342 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10216752 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10586524 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33839DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 852227-95-3
Fórmula molecular C16H24BNO3
Peso molecular (g/mol) 289.18
Número MDL MFCD03412097
Clave InChI NCJDKFFODGZRRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 3-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 3-4-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, pubchem19450, ksc496k1f, 3-morpholinophenylboronic acidpinacolester, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol
PubChem CID 4192663
Nombre IUPAC 4-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]morfolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.18
Porcentaje de pureza 90%