Learn More
4-[[3-[2-(3-Clorofenil)etilo]-2-piridinil]carbonil]-1-piperidinacarboxílico Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30367120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367120 5 mg 5 miligramos
30358047 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3781005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107256-32-6
Fórmula molecular C22 H25 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 400.9
Sinónimo 4-[[3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinyl]carbonyl]-1-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-[[3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinyl]carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Nombre IUPAC etil-4-[3-[2-(3-clorofenil)etil]piridina-2-carbonil]piperidina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ncccc2CCc3cccc(Cl)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-[[3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-2-pyridinyl]carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25ClN2O3/c1-2-28-22(27)25-13-10-18(11-14-25)21(26)20-17(6-4-12-24-20)9-8-16-5-3-7-19(23)15-16/h3-7,12,15,18H,2,8-11,13-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1554