Learn More
4-[[3-(1-Metiletil)-2-oxo-5-oxazolidinil]metoxi]benzaldehído, TRC
Código de producto. 30475417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475417 50 mg 50 miligramos
30464863 25 mg 25 miligramos
30472375 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26557050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173203-26-3
Fórmula molecular C14 H17 N O4
Peso molecular (g/mol) 263.29
Sinónimo 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. T (EP), Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde
Nombre IUPAC 4-[(2-oxo-3-propano-2-il-1,3-oxazolidina-5-il)metaxi]benzaldehído
SMILES CC(C)N1CC(COc2ccc(C=O)cc2)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,8,10,13H,7,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1158