Learn More
Clorhidrato de 4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]benzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 17932266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932266 25 mg 25 miligramos
17991926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.240025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]benzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride
CAS 1956321-87-1
Nombres de analitos o componentes 4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bisoprolol Fumarate Imp. L (EP), Bisoprolol Imp. L (EP), Metoprolol Succinate Imp. C (EP), Metoprolol Tartrate Imp. C (EP), Metoprolol Imp. C (EP), Metoprolol USP Related Compound C, Metoprolol USP RC C, 4-[[(2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzaldehyde Hydrochloride, 4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde Hydrochloride, Bisoprolol Fumarate Imp. L (EP) as Hydrochloride, Metoprolol Succinate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Metoprolol Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Metoprolol Related Compound C as Hydrochloride, Bisoprolol Fumarate Impurity L as Hydrochloride, Metoprolol Succinate Impurity C as Hydrochloride, Metoprolol Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Bisoprolol Impurity L as Hydrochloride, Metoprolol Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13;/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]benzaldehído;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 273.76
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1132 g/mol