Learn More
Éster Metílico del Ácido 4-(2R)-Oxiranilmetoxi]benzenopropanoico, TRC
Código de producto. 30423575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423575 100 mg -
30413212 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO847045100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 246219-23-8
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.26
Nombre IUPAC metilo 3-[4-[[(2R)-oxiran-2-il]metoxi]fenilpropanoato
SMILES COC(=O)CCc1ccc(OC[C@H]2CO2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(2R)-Oxiranylmethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-15-13(14)7-4-10-2-5-11(6-3-10)16-8-12-9-17-12/h2-3,5-6,12H,4,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1049