Learn More
4-[((2R)-Hidroxi-3-ftalimido)propilamina]fenil-3-morfolinona-d4, TRC
Código de producto. 30397539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30397539 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9489225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[((2R)-Hydroxy-3-phthalimido)propylamine]phenyl-3-morpholinone-d4
CAS 1329838-35-8
Fórmula molecular C21 H17 D4 N3 O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N3O5/c25-16(12-24-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(24)28)11-22-14-5-7-15(8-6-14)23-9-10-29-13-19(23)26/h1-8,16,22,25H,9-13H2/t16-/m1/s1/i5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c(N2CCOCC2=O)c([2H])c([2H])c1NC[C@@H](O)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC 2-[(2R)-2-hidroxi-3-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3-oxomorfolin-4-il)anilino]propil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 399.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1732